Learn More
Cytiva Gels IEF secs précoulés PhastGel™
Code produit 10574375 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10/boîte
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10574375 10/boîte 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10574375 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17067701
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les gels IEF secs PhastGel associent la liberté et la polyvalence d’un gel coulé à la main à la commodité, la reproductibilité, la sécurité accrue et la vitesse d’un gel précoulé. Le gel est facilement réhydraté dans une cassette de réhydratation.
  • Liberté et polyvalence d’un gel coulé à la main et commodité, reproductibilité, sécurité accrue et vitesse d’un gel précoulé.
  • Le gel est facilement réhydraté dans une cassette de réhydratation.
  • Gagnez du temps et améliorez la reproductibilité avec les gels précoulés, les bandes tampons et les kits de coloration.
    Bénéficiez d’une sensibilité de détection comparable à celle des radio-isotopes grâce aux kits de coloration à l’argent prêts à l’emploi.
  • Coulés, lavés et séchés.
  • Ne contient aucun monomère d’acrylamide résiduel ni aucun autre contaminant provenant du processus de polymérisation.
  • Avant utilisation, le gel doit être réhydraté avec une solution contenant des ampholytes porteurs et d’autres additifs nécessaires à l’application prévue.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau de la cassette Polyester
Description PhastGel : 10-50
Pourcentage de gel 2 à 6 %
Gel Thickness 0,45 mm
Type de gel Pharmalyte
Séparation de Protéine
Plage de séparation 10 à 50 Mr
Type de séparation Dénaturation, natif
À utiliser avec (application) Chimie analytique et recherche
Matériau Film de polyester
Quantité 10/boîte
Conditions de stockage -20 à 80deg;C
Épaisseur (impériale) 0,017 in
Longueur (métrique) 50 mm
Longueur (métrique) globale 4,3 cm
Largeur (impériale) 1,9 in
Largeur (impériale) du gel 1,9 in
Largeur (métrique) 43 mm
Largeur (métrique) du gel 5 cm
Hauteur (impériale) 1,69 in
Hauteur (métrique) 4,3 cm
Type de produit Gel IEF
À utiliser avec (équipement) Cassette PhastGel, Cassette de réhydratation