Learn More
Cytiva Gels IEF précoulés PhastGel™
Code produit 11768458 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de pH:
pH 3 à 9
pH de 4 à 6,5
pH de 5 à 8
Conditionnement:
10 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de pH Conditionnement
11768458 pH de 5 à 8 10 pièces
10546764 pH de 4 à 6,5 10 pièces
10678225 pH 3 à 9 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11768458 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17054501
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Gels homogènes précoulés contenant une solution Pharmalyte comme ampholyte porteur pour générer des gradients de pH stables et linéaires avec une conductivité uniforme sur l’ensemble de la gamme de pH et obtenir des intensités de champ élevées pour des séparations haute résolution.
  • Gels IEF PhastGel
  • Gels homogènes dans différentes gammes de pH pour la séparation des protéines par point isoélectrique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 125deg;C
Matériau de la cassette Polyester
Description IEF PhastGel – 5-8
Pourcentage de gel 2 à 6 %
Gel Thickness 0,45 mm
Type de gel Pharmalyte
Plage de pH pH de 5 à 8
Séparation de Protéine
Plage de séparation pH 5 à 8
Type de séparation Focalisation isoélectrique
Formule Avec 2 à 6 % de solution Pharmalyte comme ampholyte porteur
À utiliser avec (application) Caractérisation et analyse des mélanges de protéines avec de plus petits différentiels de pI
Matériau Film de polyester GelBond
Température de fusion 82deg; à 86deg;C
Poids moléculaire 71,08
Quantité 10/boîte
Conditions de stockage 4 - 8deg;C
Épaisseur (impériale) 0,017 in
Longueur (métrique) 50 mm
Longueur (métrique) globale 4,8 cm
Largeur (impériale) 1,9 in
Largeur (impériale) du gel 1,9 in
Largeur (métrique) 48 mm
Largeur (métrique) du gel 5 cm
Hauteur (impériale) 1,88 in
Hauteur (métrique) 4,8 cm
Type de produit Gel IEF
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • PhastGel IEF - 5-8
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Acrylamide