Learn More
Phe-Arg-Bêta-naphthylamide Dihydrochlorure, TRC
Code produit 30419241
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30419241 25 mg
30425909 100 mg
30413472 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30419241 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP99842525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100929-99-5
Formule moléculaire C25H32Cl2N6O2
Poids moléculaire (g/mol) 519.47
Synonyme L-Phenylalanyl-N-2-naphthalenyl-L-argininamide Dihydrochloride
Nom IUPAC (S)-2-((S)-2-amino-3-phénylpropanamido)-5-guanidino-N-(naphtalène-2-yl)pentanamide dihydrochlorure
SMILES N[C@H](C(N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(NC1=CC=C(C=CC=C2)C2=C1)=O)=O)CC3=CC=CC=C3.Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Phe-Arg-beta-naphthylamide Dihydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C25H30N6O2.2ClH/c26-21(15-17-7-2-1-3-8-17)23(32)31-22(11-6-14-29-25(27)28)24(33)30-20-13-12-18-9-4-5-10-19(18)16-20;;/h1-5,7-10,12-13,16,21-22H,6,11,14-15,26H2,(H,30,33)(H,31,32)(H4,27,28,29);2*1H/t21-,22-;;/m0../s1
Quantité 25 mg
Poids de la formule 518.2