Learn More
Phenacetin, MedChemExpress
Code produit 16470948
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16470948 5 g
16402199 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16470948 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0476
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
MedChemExpress Phenacetin (Acetophenetidin) is a non-opioid analgesic/antipyretic agent. Phenacetin is a selective COX-3 inhibitor. Phenacetin is used as probe of cytochrome P450 enzymes CYP1A2 in human liver microsomes and in rats.
Phenacetin (Acetophenetidin) is a non-opioid analgesic/antipyretic agent. Phenacetin is a selective COX-3 inhibitor. Phenacetin is used as probe of cytochrome P450 enzymes CYP1A2 in human liver microsomes and in rats.
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenacetin
CAS 62-44-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H13NO2
Quantité 5 g
Synonyme Acetophenetidin
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (557.97 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (3.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(NC1=CC=C(OCC)C=C1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 179.22
Poids de la formule 179.22
Pourcentage de pureté 99.54%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation