Learn More
Phenanthrene-9,10-dione, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phenanthrene-9,10-dione |
| CAS | 84-11-7 |
| Formule moléculaire | C14H8O2 |
| Numéro MDL | MFCD00001163 |
| Quantité | 10 g |
| SMILES | O=C1C(=O)C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 208.21 |
| Pourcentage de pureté | 98% |