Learn More
Acide phénanthrène-9-boronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15429287
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15429287 5 g 5g
15419287 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15429287 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52546.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-02-2027
Ajouter au panier
CAS: 68572-87-2 | C14H11BO2 | 222.05 g/mol
Phenanthrene-9-boronic acid as a reactant is involved in the synthesis of large polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and electron rich benzo[g,h,i]perylenes. It is also used for preparation of FLAP protein inhibitors as anti-inflammatory agents and aminoisoquinolinones as PARP-2 selective inhibitors. As a reactant it is involved in homocoupling reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide phénanthrène-9-boronique comme réactif est impliqué dans la synthèse de gros hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et de benzo[g,h,i]perylènes riches en électrons. Il est également utilisé pour la préparation d’inhibiteurs de la protéine FLAP comme agents anti-inflammatoires et d’aminoisoquinolinones comme inhibiteurs sélectifs de PARP-2. En tant que réactif, il est impliqué dans des réactions d’homocouplage.
Solubilité
Soluble dans le DMSO.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68572-87-2
Formule moléculaire C14H11BO2
Poids moléculaire (g/mol) 222.05
Numéro MDL MFCD00143524
Clé InChI JCDAUYWOHOLVMH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9-phenanthreneboronic acid, 9-phenanthracenylboronic acid, phenanthrene-9-boronic acid, 9-phenanthrenylboronic acid, 9-phenanthrene boronic acid, 9-phenanthreneboronicacid, 9-phenanthrylboronic acid, boronic acid, 9-phenanthrenyl, phenanthracene-9-boronic acid, phenanthreneboronicacid
CID PubChem 11775704
Nom IUPAC Acide phénanthrène-9-ylboronique
SMILES OB(O)C1=CC2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenanthrene-9-boronic acid
Point de fusion 254°C to 256°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO.
Poids de la formule 222.05
Pourcentage de pureté 97%