Learn More
Phénanthrène-9-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11491667
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11491667 1 g 1g
11401677 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11491667 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25648.03
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 4707-71-5 | C15H10O | 206.24 g/mol
Phenanthrene-9-carboxaldehyde is used to make fluorescent probes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phénanthrène-9-carboxaldéhyde est utilisé pour fabriquer des sondes par fluorescence.
Solubilité
Soluble dans l’acétone, le dichlorométhane, le méthanol.
Remarques
Sensible à l’air. Stockez à l’écart des agents oxydants et de l’air. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4707-71-5
Formule moléculaire C15H10O
Poids moléculaire (g/mol) 206.24
Numéro MDL MFCD00001175
Clé InChI QECIGCMPORCORE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9-phenanthrenecarboxaldehyde, phenanthrene-9-carboxaldehyde, 9-formylphenanthrene, phenanthrene-9-aldehyde, 9-phenanthrenecarbaldehyde, 9-phenanthrenealdehyde, 9-phenanthrencarbaldehyd, 9-phenanthraldehyde, 9-phenanthrenaldehyde, phenanthren-9-aldehyd
CID PubChem 78437
Nom IUPAC Phénanthrène-9-carbaldéhyde
SMILES O=CC1=CC2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenanthrene-9-carboxaldehyde
Point de fusion 100°C to 103°C
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in acetone,dichloromethane,methanol.
Poids de la formule 206.24
Pourcentage de pureté 97%