Learn More
Phénanthrène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10183320 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
500g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10183320 500 g Flacon en plastique 500g
10745241 5 g Flacon en verre 5g
10205040 50 g Flacon en plastique 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10183320 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 130095000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 85-01-8 | C14H10 | 178.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85-01-8
Formule moléculaire C14H10
Poids moléculaire (g/mol) 178.23
Numéro MDL MFCD00001168
Clé InChI YNPNZTXNASCQKK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenanthren, phenanthrin, phenanthracene, ravatite, phenantrin, phenanthren german, phenanthrene, pure, unii-448j8e5bst, ccris 1233, chembl46730
CID PubChem 995
ChEBI CHEBI:28851
Nom IUPAC phénanthrène
SMILES C1=CC=C2C(C=CC3=CC=CC=C23)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenanthrene
Note relative au nom 98+%
Point de fusion 95°C to 101°C
Couleur Blanc à gris
Densité 1.0630g/mL
Point d’ébullition 336°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 500 g
Beilstein 05, 667
Merck Index 15, 7326
Gravité spécifique 1.063
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetic acid,soluble in alcohol,ether,benzene and carbon,disulfide
Poids de la formule 178.23
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline