Learn More
Phénanthrène, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11351437
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11351437 50 g 50g
11361437 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11351437 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01921.18
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 85-01-8 | C14H10 | 178.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le phénanthrène est généralement utilisé pour la production de colorants, comme résine synthétique, comme conservateur. Il est également utilisé dans les intermédiaires agrochimiques et pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans l’éther, le benzène, le chloroforme, le toluène. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Manipuler et conserver sous un gaz inerte. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85-01-8
Formule moléculaire C14H10
Poids moléculaire (g/mol) 178.23
Numéro MDL MFCD00001168
Clé InChI YNPNZTXNASCQKK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenanthren, phenanthrin, phenanthracene, ravatite, phenantrin, phenanthren german, phenanthrene, pure, unii-448j8e5bst, ccris 1233, chembl46730
CID PubChem 995
ChEBI CHEBI:28851
Nom IUPAC phénanthrène
SMILES C1=CC=C2C(C=CC3=CC=CC=C23)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenanthrene
Point de fusion 97°C to 101°C
Densité 1.179
Point d’ébullition 340°C
Point d’éclair 171°C (339°F)
Quantité 50 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 1905428
Merck Index 14,7212
Informations sur la solubilité Soluble in Ether,Benzene,Chloroform,Toluene. Insoluble in water.
Poids de la formule 178.23
Pourcentage de pureté 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenanthrene
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Consejos de prudencia
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenanthrene
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.