Learn More
Phénanthrène, technique. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Le phénanthrène est généralement utilisé pour la production de colorants, comme résine synthétique, comme conservateur. Il est également utilisé dans les intermédiaires agrochimiques et pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans lʼalcool, le benzène, le toluène et lʼacide acétique glacial
Remarques
Sensible à la lumière. Manipuler et conserver sous un gaz inerte. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phenanthrene |
| Point de fusion | 97°C to 101°C |
| Densité | 0.98 |
| Point d’ébullition | 340°C |
| Point d’éclair | 171°C (339°F) |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | UN3077 |
| Beilstein | 1905428 |
| Merck Index | 14,7212 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in alcohol, benzene, toluene, and glacial acetic acid |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Phenanthrene
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contain: Phenanthrene