Learn More
Phénanthrène, technique. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11424197
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11424197 2500 g 2500g
11404197 100 g 100g
11414197 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11424197 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19646.0E
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 85-01-8 | C14H10 | 178.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le phénanthrène est généralement utilisé pour la production de colorants, comme résine synthétique, comme conservateur. Il est également utilisé dans les intermédiaires agrochimiques et pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans lʼalcool, le benzène, le toluène et lʼacide acétique glacial
Remarques
Sensible à la lumière. Manipuler et conserver sous un gaz inerte. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85-01-8
Formule moléculaire C14H10
Poids moléculaire (g/mol) 178.23
Numéro MDL MFCD00001168
Clé InChI YNPNZTXNASCQKK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenanthren, phenanthrin, phenanthracene, ravatite, phenantrin, phenanthren german, phenanthrene, pure, unii-448j8e5bst, ccris 1233, chembl46730
CID PubChem 995
ChEBI CHEBI:28851
Nom IUPAC phénanthrène
SMILES C1=CC=C2C(C=CC3=CC=CC=C23)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenanthrene
Point de fusion 97°C to 101°C
Densité 0.98
Point d’ébullition 340°C
Point d’éclair 171°C (339°F)
Quantité 2500 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 1905428
Merck Index 14,7212
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol, benzene, toluene, and glacial acetic acid
Poids de la formule 178.23
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique