Learn More
Phénanthrène, TRC
Code produit 30419168
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30419168 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30419168 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP29480025G
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenanthrene
CAS 85-01-8
Formule moléculaire C14 H10
Quantité 25 g
Synonyme Phenanthrene, NSC 26256, Ravatite, [3]Helicene
Formule InChI InChI=1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H
SMILES c1ccc2c(c1)ccc3ccccc23
Nom IUPAC phénanthrène
Poids moléculaire (g/mol) 178.23
Poids de la formule 178.0783