Learn More
Phénanthridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10194251 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10194251 5 g Flacon en verre 5g
10421792 1 g Flacon en verre 1g
10463785 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10194251 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 169250050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.30€
    84.65€ / 5g
    Économisez 12.65€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 229-87-8 | C13H9N | 179.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 229-87-8
Formule moléculaire C13H9N
Poids moléculaire (g/mol) 179.22
Numéro MDL MFCD00004989
Clé InChI RDOWQLZANAYVLL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-phenanthridine, benzo c quinoline, 3,4-benzoquinoline, 9-azaphenanthrene, 3,4-benzoisoquinoline, 5-azaphenanthrene, unii-62qgs7cps6, ccris 1234, 62qgs7cps6
CID PubChem 9189
ChEBI CHEBI:36421
Nom IUPAC Phénanthridine
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=NC3=CC=CC=C23
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenanthridine
Point de fusion 104.0°C to 108.0°C
Couleur Blanc à beige
Densité 100g/mL
Point d’ébullition 349.0°C (769.0 mmHg)
Point d’éclair 100°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 20, 466
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in toluene, dmso
Poids de la formule 179.22
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenanthridine
Mention d'avertissement
  • Attention||Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.