Learn More
Phenanthroline
Description
Phenanthroline is a enhances hPSC differentiation into cranial placode cells. Induces a 5-fold increase in cells expressing SIX1.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,10-Phenanthroline |
| CAS | 66-71-7 |
| Plage de pourcentage du dosage | >99% |
| Quantité | 100 mg |
| Formule moléculaire | C12H8N2 |
| Poids de la formule | Observed MW: 180.21 |