Learn More
Phenazine, 97%, BLD Pharm™
Code produit 31336429
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31336429 500 g
31319547 10 g
31330253 100 g
31318280 1 g
31329558 5 g
31334331 25 g
31335656 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 31336429 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD14396500g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenazine
CAS 92-82-0
Formule moléculaire C12H8N2
Numéro MDL MFCD00005023
Quantité 500 g
SMILES C12=NC3=CC=CC=C3N=C1C=CC=C2
Poids moléculaire (g/mol) 180.21
Pourcentage de pureté 97%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.