Learn More
Phénazine, 99,2 %, MP Biomedicals™
Code produit 11448230 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11448230 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11448230 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210260501
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 92-82-0
Formule moléculaire C12H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 180.21
Clé InChI PCNDJXKNXGMECE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibenzopyrazine, azophenylene, dibenzoparadiazine, acridizine, 9,10-diazaanthracene, dibenzo-p-diazine, unii-2jhr6k463w, phenazine, dibenzo b,e pyrazine, acmc-209rhs
CID PubChem 4757
ChEBI CHEBI:36674
Nom IUPAC Phénazine
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C3C=CC=CC3=N2
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenazine
Couleur Jaune
Plage de pourcentage du dosage 99.2%
Quantité 1 g
Poids de la formule 180.2
Forme physique Poudre cristalline