Learn More
Phénazine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489180
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11489180 25 g 25g
11479180 5 g 5g
11499180 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11489180 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15770.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 92-82-0 | C12H8N2 | 180.21 g/mol
Phenazine is the parent substance of many dyestuffs, such as the toluylene red, indulines and safranines. It can be applied in therapeutic uses, used as antipsychotic and antiemetic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92-82-0
Formule moléculaire C12H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 180.21
Numéro MDL MFCD00005023
Clé InChI PCNDJXKNXGMECE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibenzopyrazine, azophenylene, dibenzoparadiazine, acridizine, 9,10-diazaanthracene, dibenzo-p-diazine, unii-2jhr6k463w, phenazine, dibenzo b,e pyrazine, acmc-209rhs
CID PubChem 4757
ChEBI CHEBI:36674
Nom IUPAC Phénazine
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C3C=CC=CC3=N2
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenazine
Point de fusion 175°C to 177°C
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 180.21
Pourcentage de pureté ≥99%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenazine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P330-Rincer la bouche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenazine