Learn More
Phénazine méthosulfate ∽ 95 %, MP Biomedicals™
Code produit 11465955 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11465955 5 g 5g
11455955 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11465955 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210095605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    545.00€
    453.60€ / 5g
    Économisez 91.40€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 10510-77-7
Formule moléculaire C16H18N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 334.39
Numéro MDL MFCD00050286
Clé InChI VDJKJPMLWJWQIH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme phenazine ethosulfate, 5-ethylphenazine, n-ethylphenazonium ethosulfate, 5-ethylphenazinium ethyl sulphate, 5-ethylphenazin-5-ium ethyl sulfate, 5-ethylphenazinium ethylsulfate, phenazinium, 5-ethyl-, ethyl sulfate, 5-ethylphenazine, ethyl sulfate salt, ccris 5619, n-ethyldibenzopyrazine ethyl sulfate salt
CID PubChem 82688
Nom IUPAC 5-éthylphénazine--ium5-ium ; Sulfate d’éthyl
SMILES CC[N+]1=C2C=CC=CC2=NC3=CC=CC=C31.CCOS(=O)(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenazine ethosulfate
Couleur Orange-jaune
Plage de pourcentage du dosage ∽95%
Quantité 5 g
Poids de la formule 334.4
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenazine Ethosulfate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenazine Ethosulfate