Learn More
Phénazine Éthosulfate, TRC
Code produit 30420737
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30420737 500 mg -
30425610 250 mg 250mg
30425864 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30420737 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP295378500MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10510-77-7
Formule moléculaire C14H13N2 .C2H5O4S
Poids moléculaire (g/mol) 334.4
Synonyme N-Ethylphenazinium Ethyl Sulfate, N-Ethylphenazonium Ethyl Sulfate, NSC 402863
Nom IUPAC (E)-3-(2,5-diméthylanilino)-1-phénylprop-2-en-1-un
SMILES Cc1ccc(C)c(N\C=C\C(=O)c2ccccc2)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenazine Ethosulfate
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H17NO/c1-13-8-9-14(2)16(12-13)18-11-10-17(19)15-6-4-3-5-7-15/h3-12,18H,1-2H3/b11-10+
Poids de la formule 251.131