Learn More
Méthosulfate de phénazine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15423248
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15423248 5 g 5g
15433248 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15423248 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H56718.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    198.90€
    162.65€ / 5g
    Économisez 36.25€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 299-11-6 | C14H14N2O4S | 306.336 g/mol
It is used with ascorbic acid to determine nitric oxide reductase activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé avec de l’acide ascorbique pour déterminer l’activité de l’oxyde nitrique réductase.
Solubilité
Soluble dans l’eau. (100 g/l à20°C)
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants. Stocker à –20°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 299-11-6
Formule moléculaire C14H14N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 306.336
Numéro MDL MFCD00011923
Clé InChI RXGJTUSBYWCRBK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme phenazine methosulfate, 5-methylphenazin-5-ium methyl sulfate, 5-methylphenazinium methyl sulfate, n-methylphenazonium methosulfate, phenazine methosulphate, methylphenazonium methosulfate, 5-methylphenazine methylsulfate, n-methylphenazinium methosulfate, n-methylphenazonium methosulphate, phenazinium, 5-methyl-, methyl sulfate
CID PubChem 9285
ChEBI CHEBI:8055
Nom IUPAC 5-méthylphénazine-5-ium ; sulfate de méthyle
SMILES C[N+]1=C2C=CC=CC2=NC3=CC=CC=C31.COS(=O)(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenazine methosulfate
Quantité 5 g
Beilstein 3898869
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water. (100g/L at20°C)
Poids de la formule 306.34
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenazine methosulfate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenazine methosulfate