Learn More
Méthosulfate de phénazine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15433248
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15433248 25 g 25g
15423248 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15433248 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H56718.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    714.00€
    584.65€ / 25g
    Économisez 129.35€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 299-11-6 | C14H14N2O4S | 306.336 g/mol
It is used with ascorbic acid to determine nitric oxide reductase activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé avec de l’acide ascorbique pour déterminer l’activité de l’oxyde nitrique réductase.
Solubilité
Soluble dans l’eau. (100 g/l à20°C)
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants. Stocker à –20°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 299-11-6
Formule moléculaire C14H14N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 306.336
Numéro MDL MFCD00011923
Clé InChI RXGJTUSBYWCRBK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme phenazine methosulfate, 5-methylphenazin-5-ium methyl sulfate, 5-methylphenazinium methyl sulfate, n-methylphenazonium methosulfate, phenazine methosulphate, methylphenazonium methosulfate, 5-methylphenazine methylsulfate, n-methylphenazinium methosulfate, n-methylphenazonium methosulphate, phenazinium, 5-methyl-, methyl sulfate
CID PubChem 9285
ChEBI CHEBI:8055
Nom IUPAC 5-méthylphénazine-5-ium ; sulfate de méthyle
SMILES C[N+]1=C2C=CC=CC2=NC3=CC=CC=C31.COS(=O)(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenazine methosulfate
Quantité 25 g
Beilstein 3898869
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water. (100g/L at20°C)
Poids de la formule 306.34
Pourcentage de pureté ≥98%