Learn More
Méthosulfate de phénazine, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Phenazine Methosulfate |
| CAS | 299-11-6 |
| Formule moléculaire | C14H14N2O4S |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 5-N-Methylphenazonium Methosulfate, 9-Methylphenazinium Methyl Sulfate, N-Methylphenazine Methosulfate, N-Methylphenazinium Methosulfate, N-Methylphenazinium Methyl Sulfate, N-Methylphenazonium Methosulfate, N-Methylphenazonium Methosulphate, NSC 34661, PMS, PMS (pharmaceutical), Phenazine Methosulfate, Phenazine Methosulphate |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H11N2.CH4O4S/c1-15-12-8-4-2-6-10(12)14-11-7-3-5-9-13(11)15;1-5-6(2,3)4/h2-9H,1H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1 |
| SMILES | COS(=O)(=O)[O-].C[n+]1c2ccccc2nc3ccccc13 |
| Nom IUPAC | 5-méthylphénazin-5-ium ; sulfate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 306.34 |
| Poids de la formule | 306.0674 |