Learn More
Phénazine, TRC
Code produit 30425865
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30425865 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30425865 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP29538325G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenazine
CAS 92-82-0
Formule moléculaire C12 H8 N2
Quantité 25 g
Synonyme Phenazine (8CI','9CI','ACI), 9,10-Diazaanthracene, Azophenylene, Dibenzopyrazine, NSC 13157
Formule InChI InChI=1S/C12H8N2/c1-2-6-10-9(5-1)13-11-7-3-4-8-12(11)14-10/h1-8H
SMILES c1ccc2nc3ccccc3nc2c1
Nom IUPAC Phénazine
Poids moléculaire (g/mol) 180.21
Poids de la formule 180.0687