Learn More
Phénazine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phenazine |
| CAS | 92-82-0 |
| Formule moléculaire | C12 H8 N2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Phenazine (8CI','9CI','ACI), 9,10-Diazaanthracene, Azophenylene, Dibenzopyrazine, NSC 13157 |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H8N2/c1-2-6-10-9(5-1)13-11-7-3-4-8-12(11)14-10/h1-8H |
| SMILES | c1ccc2nc3ccccc3nc2c1 |
| Nom IUPAC | Phénazine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 180.21 |
| Poids de la formule | 180.0687 |