Learn More
Chlorhydrate de phénazopyridine, 99 %, étalon analytique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11936421 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
Code produit. 11936421
Marque: Thermo Scientific Acros 441921000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenazopyridine hydrochloride
CAS 136-40-3
Couleur Incolore à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5 to max. 101.5% min
Formule moléculaire C11H11N5·ClH
Quantité 100 mg
Merck Index 15,7324
Synonyme phenazopyridine hydrochloride, phenazopyridine hcl, urodine, pyridium, pyripyridium, bisteril, diridone, mallophene, phenazodine, pyrazodine
Clé InChI QQBPIHBUCMDKFG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)N=NC2=C(N=C(C=C2)N)N.Cl
Nom IUPAC 3-phényldiazénylpyridine-2,6-diamine ; Chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 249.7
CID PubChem 8691
ChEBI CHEBI:71419
Poids de la formule 249.7
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Analytique
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenazopyridine hydrochloride, analytical standard
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.