Learn More
Alcool phénétylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10133230 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100mL
10L
1L
2.50L
250mL
5mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10133230 5 mL Flacon en verre 5mL
10246563 100 mL Flacon en verre 100mL
10521784 250 mL Flacon en verre 250mL
10123230 1 L Flacon en verre 1L
10562141 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10792754 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10133230 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 130180050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 60-12-8 | C8H10O | 122.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-12-8
Formule moléculaire C8H10O
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
Numéro MDL MFCD00002886
Clé InChI WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenethyl alcohol, benzeneethanol, phenylethyl alcohol, benzyl carbinol, phenylethanol, phenethanol, 2-phenylethyl alcohol, 2-phenyl-ethanol, beta-phenylethanol, 2-phenylethan-1-ol
CID PubChem 6054
ChEBI CHEBI:49000
SMILES OCCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenethyl alcohol
Point de fusion -27.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.0200g/mL
Point d’ébullition 219.0°C
Point d’éclair 102°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2CH2OH
Indice de réfraction 1.5300 to 1.5350
Quantité 5 mL
Beilstein 06, 478
Merck Index 15, 7338
Gravité spécifique 1.02
Informations sur la solubilité Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Nom IUPAC 2-phényléthanol
Viscosité 7.58 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide