Learn More
Alcool phénétylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10246563 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100mL
10L
1L
2.50L
250mL
5mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10246563 100 mL Flacon en verre 100mL
10133230 5 mL Flacon en verre 5mL
10521784 250 mL Flacon en verre 250mL
10123230 1 L Flacon en verre 1L
10562141 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10792754 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10246563 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 130181000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 60-12-8 | C8H10O | 122.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-12-8
Formule moléculaire C8H10O
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
Numéro MDL MFCD00002886
Clé InChI WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenethyl alcohol, benzeneethanol, phenylethyl alcohol, benzyl carbinol, phenylethanol, phenethanol, 2-phenylethyl alcohol, 2-phenyl-ethanol, beta-phenylethanol, 2-phenylethan-1-ol
CID PubChem 6054
ChEBI CHEBI:49000
SMILES OCCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenethyl alcohol
Point de fusion -27.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.0200g/mL
Point d’ébullition 219.0°C
Point d’éclair 102°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2CH2OH
Indice de réfraction 1.5300 to 1.5350
Quantité 100 mL
Beilstein 06, 478
Merck Index 15, 7338
Gravité spécifique 1.02
Informations sur la solubilité Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Nom IUPAC 2-phényléthanol
Viscosité 7.58 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenethyl alcohol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.