Learn More
Isocyanate de phénéthyle, TRC
Code produit 30424839
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30424839 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30424839 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP33534010G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenethyl Isocyanate
CAS 1943-82-4
Formule moléculaire C9H9NO
Quantité 10 g
Synonyme (2-Isocyanatoethyl)benzene, 2-Phenylethyl Isocyanate, Phenethyl Isocyanate, beta-Phenylethyl Isocyanate, Phenethyl Alcohol','Isocyanate, Isocyanic Acid','Phenethyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C9H9NO/c11-8-10-7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-7H2
SMILES O=C=NCCc1ccccc1
Nom IUPAC 2-isocyanatoéthylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 147.17
Poids de la formule 147.0684