Learn More
Isocyanate de phénéthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phenethyl Isocyanate |
| CAS | 1943-82-4 |
| Formule moléculaire | C9H9NO |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | (2-Isocyanatoethyl)benzene, 2-Phenylethyl Isocyanate, Phenethyl Isocyanate, beta-Phenylethyl Isocyanate, Phenethyl Alcohol','Isocyanate, Isocyanic Acid','Phenethyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H9NO/c11-8-10-7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-7H2 |
| SMILES | O=C=NCCc1ccccc1 |
| Nom IUPAC | 2-isocyanatoéthylbenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 147.17 |
| Poids de la formule | 147.0684 |