Learn More
Phénéthyle isothiocyanate, TRC
Code produit 30138150
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138150 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30138150 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP29610025G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylethyl Isothiocyanate
CAS 2257-09-2
Formule moléculaire C9 H9 N S
Quantité 25 g
Synonyme Benzene, (2-isothiocyanatoethyl)-, Isothiocyanic acid, phenethyl ester (6CI,7CI,8CI), (2-Isothiocyanatoethyl)benzene, 1-(2-Isothiocyanatoethyl)benzene, 2-Phenylethyl isothiocyanate, Beta-phenylethyl isothiocyanate, JC 5411, NSC 87868, Phenethyl isothiocyanate, Phenethyl mustard oil, Phenylethyl isothiocyanate, Phenylethyl mustard oil, β-Phenethyl isothiocyanate, β-Phenylethyl isothiocyanate
Formule InChI InChI=1S/C9H9NS/c11-8-10-7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-7H2
SMILES S=C=NCCc1ccccc1
Nom IUPAC 2-isothiocyanatoéthylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 163.24
Poids de la formule 163.0456