Learn More
Phénéthylamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Phenylethylamine |
| CAS | 64-04-0 |
| Formule moléculaire | C8 H11 N |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | Phenethylamine (8CI), (2-Aminoethyl)benzene, (β-Aminoethyl)benzene, 1-Amino-2-phenylethane, 2-Amino-1-phenylethane, 2-Phenethylamine, 2-Phenyl-1-ethylamine, 2-Phenylethan-1-amine, 2-Phenylethanamine, 2-Phenylethaneamine, 2-Phenylethylamine, Ethanamine','2-phenyl-, N-(2-Phenylethyl)amine, NSC 10811, PEA, Phenylethylamine, o-PEA, β-Phenethylamine, β-Phenylethylamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,9H2 |
| SMILES | NCCc1ccccc1 |
| Nom IUPAC | 2-phényléthanamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 121.18 |
| Poids de la formule | 121.0891 |