Learn More
Phénétyleisothiocyanate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10216004
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10216004 1 g Flacon en verre ambré 1g
10608783 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10216004 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00242DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 2257-09-2
Formule moléculaire C9H9NS
Poids moléculaire (g/mol) 163.24
Numéro MDL MFCD00004821
Clé InChI IZJDOKYDEWTZSO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-phenylethyl isothiocyanate, phenethyl isothiocyanate, phenylethyl isothiocyanate, 2-isothiocyanatoethyl benzene, phenethyl mustard oil, phenylaethylsenfoel, benzene, 2-isothiocyanatoethyl, peitc, phenylethyl mustard oil, 2-phenylethylisothiocyanate
CID PubChem 16741
ChEBI CHEBI:351346
Nom IUPAC 2-isothiocyanatoéthylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCN=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenethyl isothiocyanate
% min. CAS 97.0
Densité 1.1000g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire C6H5CH2CH2NCS
Quantité 1 g
Merck Index 15, 7340
Poids de la formule 163.24
Pourcentage de pureté 97%