Learn More
Chlorure de phénéthylmagnésium, solution 1 M dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10041034 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10041034 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
10143204 800 mL Flacon en verre AcroSeal™ 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10041034 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 427801000
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90878-19-6 , 109-99-9
Formule moléculaire C8H9ClMg
Poids moléculaire (g/mol) 164.92
Numéro MDL MFCD00192387
Clé InChI AZORNQXQALOFHH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme phenethyl magnesium chloride, phenylethyl magnesium chloride, chloro 2-phenylethyl magnesium, phenethylmagnesium chloride, phenethylmagnesium chloride solution, phenethymagnesium chloride, phenyethylmagnesium chloride, phenylethylmagnesium chloride, 2-phenylethylmagnesium chloride, 2-phenylethyl magnesium chloride
CID PubChem 4671868
Nom IUPAC chloro(2-phenylethyl)magnesium
SMILES Cl[Mg]CCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenethylmagnesium chloride
Note relative au nom 1M solution in THF
Couleur Jaune à marron
Densité 0.9540g/mL
Point d’éclair −17°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire C6H5(CH2)2MgCl
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 0.954
Poids de la formule 164.92
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenethylmagnesium chloride, 1M solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO– À des fins de recherche uniquement