Learn More
Phénétole, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11422897
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11422897 2500 mL 2500mL
11402897 100 mL 100mL
11412897 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11422897 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15501.0F
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 103-73-1 | C8H10O | 122.167 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-73-1
Formule moléculaire C8H10O
Poids moléculaire (g/mol) 122.167
Numéro MDL MFCD00009090
Clé InChI DLRJIFUOBPOJNS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenetole, benzene, ethoxy, ethyl phenyl ether, phenetol, phenyl ethyl ether, phenoxyethane, a phenoxyethane, ether, ethyl phenyl, unii-rb8lu2c57f
CID PubChem 7674
ChEBI CHEBI:67129
Nom IUPAC Éthoxybenzène
SMILES CCOC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenetole
Point de fusion -30°C
Densité 0.967
Point d’ébullition 169°C to 170°C
Point d’éclair 57°C (134°F)
Odeur Aromatic
Indice de réfraction 1.507
Quantité 2500 mL
Numéro UN UN3271
Beilstein 636270
Merck Index 14,7229
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté ≥98%