Learn More
Phénétole, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10402801 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
250mL
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10402801 100 mL Flacon en verre 100mL
10617362 250 mL Flacon en verre 250mL
10042920 500 mL Flacon en verre 500mL
10176773 2.5 L Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10402801 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 221491000
 Article restreint
Expédition estimée: 24-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 103-73-1 | C8H10O | 122.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-73-1
Formule moléculaire C8H10O
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
Numéro MDL MFCD00009090
Clé InChI DLRJIFUOBPOJNS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenetole, benzene, ethoxy, ethyl phenyl ether, phenetol, phenyl ethyl ether, phenoxyethane, a phenoxyethane, ether, ethyl phenyl, unii-rb8lu2c57f
CID PubChem 7674
ChEBI CHEBI:67129
Nom IUPAC Éthoxybenzène
SMILES CCOC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenetole
Note relative au nom 99%
Point de fusion -30.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9600g/mL
Point d’ébullition 169.0°C to 170.0°C
Point d’éclair 57°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5OC2H5
Indice de réfraction 1.5055 to 1.5075
Quantité 100 mL
Beilstein 06, 140
Merck Index 15, 7343
Gravité spécifique 0.96
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and carbon tetrachloride
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenetole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.