Learn More
Chlorhydrate de phénibut, TRC
Code produit 17910535
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17910535 10 g 10g
17973365 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17910535 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP29697010G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3060-41-1
Formule moléculaire C10 H13 N O2 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 215.68
Synonyme Benzenepropanoic acid, β-(aminomethyl)-, hydrochloride (1:1), Benzenepropanoic acid, β-(aminomethyl)-, hydrochloride (9CI), Hydrocinnamic acid, β-(aminomethyl)-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI), 4-Amino-3-phenylbutanoic acid hydrochloride, β-Phenyl-GABA hydrochloride, γ-Amino-β-phenylbutyric acid hydrochloride, Phenibut hydrochloride
Nom IUPAC acide 4-amino-3-phénylbutanoïque ; Chlorhydrate
SMILES Cl.NCC(CC(=O)O)c1ccccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenibut Hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C10H13NO2.ClH/c11-7-9(6-10(12)13)8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13);1H
Poids de la formule 215.0713
Pourcentage de pureté >95%