Learn More
Phénidone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phenidone |
| CAS | 92-43-3 |
| Formule moléculaire | C9H10N2O |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 1-Phenyl-3-pyrazolidinone, 1-Phenyl-3-oxopyrazolidine, 1-Phenyl-3-pyrazolidone, 1-Phenylpyrazolidine-3-one, Fenidon, Phenidone |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H10N2O/c12-9-6-7-11(10-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,12) |
| SMILES | O=C1CCN(N1)c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | 1-phénylpyrazolidin-3-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 162.19 |
| Poids de la formule | 162.0793 |