Learn More
Phenindione, MedChemExpress
Code produit. 16484327
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Code produit. 16484327
Marque: Medchem Express HYB0325
MedChemExpress Phenindione is an anticoagulant which functions as a Vitamin K antagonist.
Phenindione is an anticoagulant which functions as a Vitamin K antagonist.
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenindione
CAS 83-12-5
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H10O2
Quantité 50 mg
Synonyme Rectadione
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (449.96 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1C(C2=CC=CC=C2)C(C3=C1C=CC=C3)=O
Poids moléculaire (g/mol) 222.24
Poids de la formule 222.24
Pourcentage de pureté 99.22%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.