Learn More
Phénol, 99,5 %, extra pur, cristaux en vrac, non stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15598983 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1.5 kg
Conditionnement:
1.50kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15598983 1.5 kg 1.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15598983 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 221750015
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenol
CAS 108-95-2
Point de fusion 39.0°C to 42.0°C
Densité 1.0700g/mL
Point d’ébullition 182.0°C
Point d’éclair 79°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.5% min. (GC)
Formule moléculaire C6H6O
Formule linéaire C6H5OH
Numéro MDL MFCD00002143
Quantité 1.5 kg
Beilstein 06,11
Résidus après évaporation 0.05% max.
Fieser 01,828; 13,166; 14,88
Merck Index 15,7354
Gravité spécifique 1.07
Synonyme carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
Informations sur la solubilité Solubility in water: 8.4g/L (20°C). Other solubilities: soluble in aq. alkali hydroxides, soluble in alcohol, chloroform, ether, glycerol,, carbon disulfide and fixed oils, 1g/12mL benzene, practically insoluble in petroleum ether
Clé InChI ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=CC=C1
Nom IUPAC phénol
Poids moléculaire (g/mol) 94.11
CID PubChem 996
ChEBI CHEBI:15882
Viscosité 3.437 mPa.s (50°C)
Poids de la formule 94.11
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Extra pur