Learn More
Phénol, 99 +%, pour la biochimie, les cristaux en vrac, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10113820 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10113820 500 g Flacon en verre 500g
10615442 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10113820 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 180785000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.20€
    49.65€ / 500g
    Économisez 8.55€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 108-95-2 | C6H6O | 94.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 108-95-2
Formule moléculaire C6H6O
Poids moléculaire (g/mol) 94.11
Numéro MDL MFCD00002143
Clé InChI ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
CID PubChem 996
ChEBI CHEBI:15882
Nom IUPAC phénol
SMILES OC1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Phenol
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 39.0°C to 42.0°C
Couleur Incolore à blanc
Densité 1.0700g/mL
Point d’ébullition 182.0°C
Point d’éclair 79°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5OH
Quantité 500 g
Beilstein 06, 110
Résidus après évaporation 0.05% max.
Fieser 01,828; 13,166; 14,88
Merck Index 15, 7354
Gravité spécifique 1.07
Informations sur la solubilité Solubility in water: 8.4g/L (20°C). Other solubilities: soluble in aq. alkali hydroxides, soluble in alcohol, chloroform, ether, glycerol,, carbon disulfide and fixed oils, 1g/12mL benzene, practically insoluble in petroleum ether
Viscosité 3.437 mPa.s (50°C)
Poids de la formule 94.11
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Biochimie
Forme physique Cristaux en vrac
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Phenol
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.