Learn More
Phénol, 99 +%, pour la biochimie, les cristaux en vrac, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phenol |
| CAS | 108-95-2 |
| Point de fusion | 39.0°C to 42.0°C |
| Densité | 1.0700g/mL |
| Point d’ébullition | 182.0°C |
| Point d’éclair | 79°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% min. (GC) |
| Formule moléculaire | C6H6O |
| Formule linéaire | C6H5OH |
| Afficher plus |
Safety and Handling
- Phenol
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.