Learn More
Phénol, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10346790 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
2.50kg
50g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10346790 1 kg Flacon en verre 1kg
10623892 50 g Flacon en verre 50g
10207143 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
10479803 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10346790 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 149340010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.50€
    78.65€ / 1kg
    Économisez 13.85€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 108-95-2 | C6H6O | 94.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-95-2
Formule moléculaire C6H6O
Poids moléculaire (g/mol) 94.11
Numéro MDL MFCD00002143
Clé InChI ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
CID PubChem 996
ChEBI CHEBI:15882
Nom IUPAC phénol
SMILES OC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenol
Note relative au nom 99%
Point de fusion 39.0°C to 42.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.0700g/mL
Point d’ébullition 182.0°C
Point d’éclair 79°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5OH
Quantité 1 kg
Beilstein 06, 110
Fieser 01,828; 13,166; 14,88
Merck Index 15, 7354
Gravité spécifique 1.07
Informations sur la solubilité Solubility in water: 8.4g/L (20°C). Other solubilities: soluble in aq. alkali hydroxides, soluble in alcohol, chloroform, ether, glycerol,, carbon disulfide and fixed oils, 1g/12mL benzene, practically insoluble in petroleum ether
Viscosité 3.437 mPa.s (50°C)
Poids de la formule 94.11
Tension de vapeur 0.4mbar at 20°C
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Forme physique Cristaux ou masse de fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.