Learn More
Phénol, cristaux détachés, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Le phénol est utilisé comme précurseur de la cyclohexanone, des plastiques, des détergents non ioniques et des médicaments pharmaceutiques comme l’aspirine. Il agit comme un anesthésique dans le Chloraseptic. Il réagit avec l’acétone pour obtenir du bisphénol-A, qui est utilisé dans la synthèse de polycarbonates et de résines époxydes. Il est également utilisé dans la fabrication de résines synthétiques, de colorants, de produits pharmaceutiques, d’agents de tannage synthétiques, de parfums, d’huiles lubrifiantes et de solvants. En biologie moléculaire, il est utilisé dans l’extraction d’acide nucléique à partir de tissus à l’aide de la technique d’extraction par phénol-chloroforme liquide/liquide. Il s’agit d’un composant actif des décapants pour peinture, qui est utilisé pour l’élimination de l’époxy et du polyuréthane. Il est également utilisé dans la préparation de cosmétiques, de colorations pour cheveux et de préparations pour éclaircir la peau. Dans le domaine de la médecine, son spray est utile pour soigner les maux de gorge.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Le phénol est utilisé comme précurseur de la cyclohexanone, des plastiques, des détergents non ioniques et des médicaments pharmaceutiques comme l’aspirine.Il agit comme un anesthésique dans le chloraseptique.Il réagit avec l’acétone pour obtenir du bisphénol-A, qui est utilisé dans la synthèse de poly carbonates et de résines époxydes.Il est également utilisé dans la fabrication de résines synthétiques, de colorants, de produits pharmaceutiques, d’agents de tannage synthétiques, de parfums, d’huiles lubrifiantes et de solvants.En biologie moléculaire, il est utilisé dans l’extraction d’acide nucléique à partir de tissus à l’aide de la technique d’extraction par phénol-chloroforme liquide/liquide.Il s’agit d’un composant actif des décapants pour peinture, qui est utilisé pour l’élimination de l’époxy et du polyuréthane.Il est également utilisé dans la préparation de cosmétiques, de colorations pour cheveux et de préparations pour éclaircir la peau.Dans le domaine de la médecine, sa pulvérisation est utile pour soulager les maux de gorge.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, le chloroforme, l’éther, le benzène, le glycérol, l’acétone, le disulfure de carbone et les hydroxydes alcalins aqueux.
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière.Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé.Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes et les acides forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phenol |
| Note relative au nom | detached crystals |
| Point de fusion | 40°C to 43°C |
| Densité | 1.071 |
| Point d’ébullition | 181°C |
| Point d’éclair | 79°C (175°F) |
| Odeur | Sweet |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | UN1671 |
| Beilstein | 969616 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Phenol
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Phenol