Learn More
Phénol, cristaux détachés, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11442418
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2500 g
Conditionnement:
2500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11442418 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11442418 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15760.0E
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Le phénol est utilisé comme précurseur de la cyclohexanone, des plastiques, des détergents non ioniques et des médicaments pharmaceutiques comme l’aspirine. Il agit comme un anesthésique dans le Chloraseptic. Il réagit avec l’acétone pour obtenir du bisphénol-A, qui est utilisé dans la synthèse de polycarbonates et de résines époxydes. Il est également utilisé dans la fabrication de résines synthétiques, de colorants, de produits pharmaceutiques, d’agents de tannage synthétiques, de parfums, d’huiles lubrifiantes et de solvants. En biologie moléculaire, il est utilisé dans l’extraction d’acide nucléique à partir de tissus à l’aide de la technique d’extraction par phénol-chloroforme liquide/liquide. Il s’agit d’un composant actif des décapants pour peinture, qui est utilisé pour l’élimination de l’époxy et du polyuréthane. Il est également utilisé dans la préparation de cosmétiques, de colorations pour cheveux et de préparations pour éclaircir la peau. Dans le domaine de la médecine, son spray est utile pour soigner les maux de gorge.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phénol est utilisé comme précurseur de la cyclohexanone, des plastiques, des détergents non ioniques et des médicaments pharmaceutiques comme l’aspirine.Il agit comme un anesthésique dans le chloraseptique.Il réagit avec l’acétone pour obtenir du bisphénol-A, qui est utilisé dans la synthèse de poly carbonates et de résines époxydes.Il est également utilisé dans la fabrication de résines synthétiques, de colorants, de produits pharmaceutiques, d’agents de tannage synthétiques, de parfums, d’huiles lubrifiantes et de solvants.En biologie moléculaire, il est utilisé dans l’extraction d’acide nucléique à partir de tissus à l’aide de la technique d’extraction par phénol-chloroforme liquide/liquide.Il s’agit d’un composant actif des décapants pour peinture, qui est utilisé pour l’élimination de l’époxy et du polyuréthane.Il est également utilisé dans la préparation de cosmétiques, de colorations pour cheveux et de préparations pour éclaircir la peau.Dans le domaine de la médecine, sa pulvérisation est utile pour soulager les maux de gorge.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, le chloroforme, l’éther, le benzène, le glycérol, l’acétone, le disulfure de carbone et les hydroxydes alcalins aqueux.
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière.Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé.Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenol
Note relative au nom detached crystals
CAS 108-95-2
Point de fusion 40°C to 43°C
Densité 1.071
Point d’ébullition 181°C
Point d’éclair 79°C
Odeur Sweet
Formule moléculaire C6H6O
Numéro MDL MFCD00002143
Quantité 2500 g
Numéro UN UN1671
Beilstein 969616
Sensibilité Air and light sensitive
Merck Index 14,7241
Synonyme carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene
Informations sur la solubilité Soluble aq. soln.,alcohol,chloroform,ether,benzene,glycerol,acetone,carbon disulfide and aqueous alkali hydroxides.
Clé InChI ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)O
Nom IUPAC phénol
Poids moléculaire (g/mol) 94.113
CID PubChem 996
ChEBI CHEBI:15882
Poids de la formule 94.11
Pourcentage de pureté ≥99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenol