Description
Cristaux détachés au phénol, SLR, extra purs
Specifications
Specifications
| Point de fusion | 39 °C |
| Couleur | Incolore à blanc |
| pH | 6 |
| Point d’ébullition | 182 °C |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Quantité | 1 kg |
| Viscosité | 3,437 mPaS (50 °C) |
| Poids de la formule | 94,11g/mol |
| Tension de vapeur | 0,4 mbar à 20 °C |
| Forme physique | Solide cristallin |
Safety and Handling
Product Identifier
- Phenol
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.