Learn More
Phénol, MP Biomedicals™
Code produit 11444966 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11444966 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11444966 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 04818048
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Phénol, qualité ultra pure, solide blanc
  • Le phénol est utile pour l'extraction d'ADN viral, plasmidique et phagique, ainsi que pour solubiliser et dissocier les protéines.
  • Il est utilisé comme désinfectant général, en solution ou mélangé à de la chaux éteinte, etc., pour les toilettes, les écuries, les fosses septiques, les sols, les canalisations, etc. ; pour la fabrication de résines artificielles incolores ou de couleur claire, de nombreux composés organiques médicaux et industriels et de colorants ; comme réactif en analyse chimique.
  • Les solutions aqueuses sont utilisées comme anesthésique topique ; antiseptique topique ; antiprurigineux topique. Le phénol est utilisé dans les extractions d'ADN pour éliminer les protéines.
Spécification
CAS 108-95-2
Point de fusion 182 °C (littérature)
Couleur Blanc
Densité 1,071 g/mL à 25 °C (litt.)
Point d’ébullition 182 °C (littérature)
Point d’éclair 174,2 °F/79 °C (litt.)
Notes de pourcentage du dosage Ultra Puregrade
Formule moléculaire C6H6O
Numéro MDL MFCD00002143
Quantité 500 g
Numéro UN r
Beilstein 969616
Résidus après évaporation <0.05%
Synonyme Hydroxybenzene, Carbolic acid, Phenic acid, Phenylic acid
Informations sur la solubilité Soluble en solution aqueuse (5 % - solution claire, incolore).
Clé InChI ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=CC=C1
Nom IUPAC phénol
Poids moléculaire (g/mol) 94.11
Densité de vapeur 3,24 (contre l’air)(litt.)
Tension de vapeur 0,09 psi (55 °C) ; 0,36 mmHg (20 °C)(lit.)
Pourcentage de pureté 0.999
Forme physique Plein