Learn More
Phénol-OD, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phenol-OD |
| CAS | 1003-66-3 |
| Formule moléculaire | C6 D H5 O |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | Phenol-d (6CI','7CI','8CI','9CI','ACI), Phenol-d, Phenol-O-d, Phenol-O-D, Phenol-OD, (Hydroxy-d)benzene |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i/hD |
| SMILES | [2H]Oc1ccccc1 |
| Nom IUPAC | deutériooxybenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 95.117 |
| Poids de la formule | 95.048 |