Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge de phénol
Code produit 11490307
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490307 250 g -
11470307 10 g 10g
11480307 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490307 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur B21710.30
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 143-74-8 | C19H14O5S | 354.38 g/mol
Phenol red is used as a non absorbed marker in gravimetric method. It is a pH indicator used in cell biology laboratories and in home swimming pool test kits. It is used to check the kidney function based on the excreted phenol red by colorimetric method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le rouge de phénol est utilisé comme marqueur non absorbé par la méthode gravimétrique. Il s’agit d’un indicateur de pH utilisé dans les laboratoires de biologie cellulaire et dans les kits de test de piscine résidentielle. Il est utilisé pour vérifier la fonction rénale en fonction du rouge de phénol excrété par la méthode colorimétrique.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol et le méthanol. Insoluble dans le chloroforme.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 143-74-8
Formule moléculaire C19H14O5S
Poids moléculaire (g/mol) 354.38
Numéro MDL MFCD00003552
Clé InChI BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenol red, phenolsulfonphthalein, fenolipuna, sulfonphthal, sulphental, sulphonthal, phenolsulphonphthalein, psp indicator, phenolsulfonephthalein, unii-i6g9y0j1oj
CID PubChem 4766
ChEBI CHEBI:31991
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenol Red
Point d’ébullition >300°C
Odeur Odorless
Quantité 250 g
Beilstein 326470
Merck Index 14,7247
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol and methanol. Insoluble in chloroform.
Nom IUPAC 3,3-bis(4-hydroxyphényl)-3H-2,1λ⁶-benzoxathiole-1,1-dione
Poids de la formule 354.38