Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge de phénol
Code produit 10157750 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10157750 10 g Flacon en verre 10g
10035950 5 g Flacon en verre 5g
10299473 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10157750 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 417240100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.35€
    39.65€ / 10g
    Économisez 7.70€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 143-74-8 | C19H14O5S | 354.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 143-74-8
Formule moléculaire C19H14O5S
Poids moléculaire (g/mol) 354.38
Numéro MDL MFCD00003552
Clé InChI BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Phenolsulfonephthalein
CID PubChem 4766
ChEBI CHEBI:31991
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenol Red
Point de fusion >300.0°C
Note relative au nom Pure
Clarity passes test
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Intervalle de transition visuelle from pH 6.8 (yellow) to pH 8.2 (red)
Beilstein 19, 91
Merck Index 15, 7360
Couleur Incolore à jaune
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.77g/L. Other solubilities: soluble in ethanol
Quantité 10 g
Forme physique Liquide après fusion
Nom IUPAC 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-3H-2,1λ⁶-benzoxathiole-1,1-dione
Poids de la formule 354.38
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenol Red
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenol red