Learn More
Rouge de phénol (> 90%), TRC
Code produit 30420054
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30420054 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30420054 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP29531025G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenol red
CAS 143-74-8
Formule moléculaire C19 H14 O5 S
Quantité 25 g
Synonyme Phenolsulfonphthalein, 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-3H-2,1-benzoxathiole 1,1-dioxide, PSP
Formule InChI InChI=1S/C19H14O5S/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19/h1-12,20-21H
SMILES Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)cc4
Nom IUPAC 4-[3-(4-hydroxyphényl)-1,1-dioxo-2,1λ ^{6}-benzoxathiol-3-yl]phénol
Poids moléculaire (g/mol) 354.38
Poids de la formule 354.0562